Tisk…
1-(2-Naphthyl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Naphthalen-2-yl)ethanamine
OR945511-1G
APOSOR945511-1GEA 1740 CZK
APOSOR945511-1G
1-(2-Naphthyl)ethanamine 95%
1-(2-Naphthyl)ethanamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014321
CAS číslo: 1201-74-7