Tisk…
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9454-5G OR9454-1G OR9454-25G
APOSOR9454-5GEA 744 CZK
APOSOR9454-5G APOSOR9454-1G APOSOR9454-25G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258966
CAS číslo: 87199-14-2