3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945249-1G
OR945249-250MG
APOSOR945249-1GEA
12530
CZK
APOSOR945249-1G
APOSOR945249-250MG
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₉NO₃ MW: 179.18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05865108 CAS číslo: 90563-93-2 |