Tisk…
3-Phenyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
OR9451-1G OR9451-5G OR9451-25G
APOSOR9451-1GEA 622 CZK
APOSOR9451-1G APOSOR9451-5G APOSOR9451-25G
3-Phenyl-1H-pyrazole
3-Phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod varu: 314 °C
Bod tání: 75…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159654
CAS číslo: 2458-26-6