Tisk…
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945086-5G
APOSOR945086-5GEA 2900 CZK
APOSOR945086-5G
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid 95%
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029146
CAS číslo: 5802-65-3