Tisk…
4-Methylnicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 4-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
OR9450-25G
APOSOR9450-25GEA 2530 CZK
APOSOR9450-25G
4-Methylnicotinic acid
4-Methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod tání: 214…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128869
CAS číslo: 3222-50-2