Tisk…
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone, 3'-Methyl-4'-methoxyacetophenone
OR944970-5G
APOSOR944970-5GEA 3740 CZK
APOSOR944970-5G
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2011 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01673307
CAS číslo: 10024-90-5