Tisk…
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944926-1G OR944926-5G
APOSOR944926-1GEA 3410 CZK
APOSOR944926-1G APOSOR944926-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01443685
CAS číslo: 105130-26-5