4-Nitro-2-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9449-1G
OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA
1330
CZK
APOSOR9449-1G
APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ Bod tání: 42…44 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03095077 CAS číslo: 13508-96-8 |