Tisk…
2-Pyridinethiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9448-100G OR9448-25G OR9448-5G
APOSOR9448-100GEA 2240 CZK
APOSOR9448-100G APOSOR9448-25G APOSOR9448-5G
2-Pyridinethiol
2-Pyridinethiol
Vzorec: C₅H₅NS
Bod tání: 127…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006285
CAS číslo: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9