Tisk…

2-Chloropyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR9447-100G OR9447-500G
APOSOR9447-100GEA 3150 CZK
APOSOR9447-100G APOSOR9447-500G
2-Chloropyridine
2-Chloropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN
MW: 113,55 g/mol
Bod varu: 166 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006228
CAS číslo: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR