Tisk…
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944697-1G OR944697-5G
APOSOR944697-1GEA 4570 CZK
APOSOR944697-1G APOSOR944697-5G
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol
Vzorec: C₈H₉NO₄
MW: 183,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683526
CAS číslo: 41870-24-0