Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944579-250MG
APOSOR944579-250MGEA 7080 CZK
APOSOR944579-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09414725
CAS číslo: 1086375-50-9