Tisk…
Monobenzyl malonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944575-10G OR944575-1G OR944575-5G
APOSOR944575-10GEA 2530 CZK
APOSOR944575-10G APOSOR944575-1G APOSOR944575-5G
Monobenzyl malonate 95%
Monobenzyl malonate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138132
CAS číslo: 40204-26-0