Tisk…
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Chloromethyl)oxazolidin-2-one
OR944569-25G OR944569-5G
APOSOR944569-25GEA 7540 CZK
APOSOR944569-25G APOSOR944569-5G
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone 95%
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₄H₆ClNO₂
MW: 135,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005269
CAS číslo: 22625-57-6