Tisk…
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944134-1G OR944134-250MG
APOSOR944134-1GEA 13890 CZK
APOSOR944134-1G APOSOR944134-250MG
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine 95%
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine
Vzorec: C₈H₂₁NOSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18206132
CAS číslo: 101711-55-1