2,5-Dichloroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9438-100G
OR9438-25G
OR9438-5G
APOSOR9438-100GEA
7410
CZK
APOSOR9438-100G
APOSOR9438-25G
APOSOR9438-5G
2,5-Dichloroisonicotinic acid
2,5-Dichloroisonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₃Cl₂NO₂ Bod tání: 235…240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466640 CAS číslo: 88912-26-9 |