Tisk…
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943652-1G
APOSOR943652-1GEA 2200 CZK
APOSOR943652-1G
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde 95%
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03864951
CAS číslo: 139549-06-7