Tisk…
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943641-1G OR943641-250MG
APOSOR943641-1GEA 5290 CZK
APOSOR943641-1G APOSOR943641-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419815
CAS číslo: 21686-05-5