Tisk…
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943614-1G OR943614-250MG
APOSOR943614-1GEA 13860 CZK
APOSOR943614-1G APOSOR943614-250MG
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane
Vzorec: C₄H₉ClO₂S
MW: 156.63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01752806
CAS číslo: 25027-40-1