Tisk…
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-ethylamine
OR943602-1G OR943602-250MG
APOSOR943602-1GEA 5960 CZK
APOSOR943602-1G APOSOR943602-250MG
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine 95%
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312297
CAS číslo: 122416-41-5