4-Hydroxybenzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1H-benzo[d]imidazol-4-ol, 1H-Benzimidazol-4-ol
OR943594-1G
OR943594-250MG
APOSOR943594-1GEA
2570
CZK
APOSOR943594-1G
APOSOR943594-250MG
4-Hydroxybenzimidazole 95%
4-Hydroxybenzimidazole
Vzorec:
C₇H₆N₂O MW: 134,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00963978 CAS číslo: 67021-83-4 |