Tisk…
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943567-1G OR943567-250MG OR943567-5G
APOSOR943567-1GEA 3870 CZK
APOSOR943567-1G APOSOR943567-250MG APOSOR943567-5G
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide 95%
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide
Vzorec: C₇H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00297016
CAS číslo: 125674-23-9