1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943554-1G
OR943554-250MG
APOSOR943554-1GEA
2440
CZK
APOSOR943554-1G
APOSOR943554-250MG
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Vzorec:
C₆H₁₀ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00169064 CAS číslo: 51333-90-5 |