Tisk…
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
OR943527-5G
APOSOR943527-5GEA 6190 CZK
APOSOR943527-5G
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036053
CAS číslo: 32089-46-6