Tisk…
3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4-Pentamethylenepiperidine
OR943518-1G OR943518-250MG
APOSOR943518-1GEA 19840 CZK
APOSOR943518-1G APOSOR943518-250MG
3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
3-Azaspiro[5.5]undecane
Vzorec: C₁₀H₁₉N
MW: 153,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011572
CAS číslo: 180-44-9