Tisk…
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: C-(4-Methylfurazan-3-yl)methylamine
OR943469-1G OR943469-250MG
APOSOR943469-1GEA 9130 CZK
APOSOR943469-1G APOSOR943469-250MG
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Vzorec: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07800291
CAS číslo: 321392-83-0
UN: 2735
ADR: 8,III