Tisk…
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943389-1G OR943389-250MG OR943389-500MG
APOSOR943389-1GEA 22320 CZK
APOSOR943389-1G APOSOR943389-250MG APOSOR943389-500MG
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₂₈N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06408960
CAS číslo: 201810-59-5