Tisk…
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943371-1G OR943371-250MG
APOSOR943371-1GEA 1910 CZK
APOSOR943371-1G APOSOR943371-250MG
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09055228
CAS číslo: 234445-61-5