Tisk…
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Oxydibenzeneboronic acid, (Oxybis(4,1-phenylene))diboronic acid
OR9433-250MG OR9433-1G
APOSOR9433-250MGEA 7250 CZK
APOSOR9433-250MG APOSOR9433-1G
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂B₂O₅
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00433207
CAS číslo: 19014-29-0