Tisk…
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943285-1G OR943285-250MG
APOSOR943285-1GEA 21920 CZK
APOSOR943285-1G APOSOR943285-250MG
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432512
CAS číslo: 147528-20-9