Tisk…
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Thiophen-3-yl)ethanamine
OR943265-1G
APOSOR943265-1GEA 3540 CZK
APOSOR943265-1G
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine 95%
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine
Vzorec: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08452688
CAS číslo: 118488-08-7