1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane
OR943247-10G
OR943247-1G
OR943247-25G
OR943247-100G
APOSOR943247-10GEA
0
CZK
APOSOR943247-10G
APOSOR943247-1G
APOSOR943247-25G
APOSOR943247-100G
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Vzorec:
C₉H₂₁N₃ MW: 171,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012359 CAS číslo: 96556-05-7 |