Tisk…
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9432-1G OR9432-250MG OR9432-5G
APOSOR9432-1GEA 3230 CZK
APOSOR9432-1G APOSOR9432-250MG APOSOR9432-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00207656
CAS číslo: 39629-86-2