2,4-Dimethylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943193-1G
APOSOR943193-1GEA
3150
CZK
APOSOR943193-1G
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
2,4-Dimethylbenzylamine
Vzorec:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025575 CAS číslo: 94-98-4 |