Tisk…
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943162-1G OR943162-25G OR943162-5G
APOSOR943162-1GEA 870 CZK
APOSOR943162-1G APOSOR943162-25G APOSOR943162-5G
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole
Vzorec: C₄H₆BrN₃
Bod tání: 117…122 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03412169
CAS číslo: 1780-72-9