Tisk…
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943139-1G OR943139-500MG
APOSOR943139-1GEA 21490 CZK
APOSOR943139-1G APOSOR943139-500MG
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid 95%
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834895
CAS číslo: 1048913-13-8