(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9431-1G
OR9431-250MG
OR9431-100MG
APOSOR9431-1GEA
12530
CZK
APOSOR9431-1G
APOSOR9431-250MG
APOSOR9431-100MG
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00665957 CAS číslo: 959574-98-2 |