Tisk…
Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943092-1G OR943092-250MG
APOSOR943092-1GEA 0 CZK
APOSOR943092-1G APOSOR943092-250MG
Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl 3,4-Dihydroxy-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250128
CAS číslo: 740799-82-0