4-Pyridazineacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943016-1G
OR943016-250MG
OR943016-500MG
APOSOR943016-1GEA
48600
CZK
APOSOR943016-1G
APOSOR943016-250MG
APOSOR943016-500MG
4-Pyridazineacetonitrile
4-Pyridazineacetonitrile
Vzorec:
C₆H₅N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17015867 CAS číslo: 1142927-95-4 |