Tisk…
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943010-1G OR943010-5G
APOSOR943010-1GEA 2530 CZK
APOSOR943010-1G APOSOR943010-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03848205
CAS číslo: 59908-47-3