Tisk…
2-Methylanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
OR9430-250G OR9430-50G
APOSOR9430-250GEA 5890 CZK
APOSOR9430-250G APOSOR9430-50G
2-Methylanisole 99%
2-Methylanisole
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 170…172 °C
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.985 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008373
CAS číslo: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3 III