Tisk…
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942676-1G OR942676-250MG
APOSOR942676-1GEA 17990 CZK
APOSOR942676-1G APOSOR942676-250MG
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 446286-92-6