6-tert-Butyl-o-cresol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(tert-Butyl)-6-methylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol
OR942617-25G
OR942617-100G
OR942617-500G
APOSOR942617-25GEA
3740
CZK
APOSOR942617-25G
APOSOR942617-100G
APOSOR942617-500G
6-tert-Butyl-o-cresol 95%
6-tert-Butyl-o-cresol
Vzorec:
C₁₁H₁₆O MW: 164,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002239 CAS číslo: 2219-82-1 |