Tisk…
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR942426-1G OR942426-5G
APOSOR942426-1GEA 10350 CZK
APOSOR942426-1G APOSOR942426-5G
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
3-Methylthioazetidine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₀ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015916
CAS číslo: 179337-60-1