Tisk…
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942345-1G OR942345-5G
APOSOR942345-1GEA 3640 CZK
APOSOR942345-1G APOSOR942345-5G
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646082
CAS číslo: 13739-48-5