3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942257-1KG
OR942257-500G
OR942257-250G
OR942257-25G
OR942257-100G
APOSOR942257-1KGEA
14750
CZK
APOSOR942257-1KG
APOSOR942257-500G
APOSOR942257-250G
APOSOR942257-25G
APOSOR942257-100G
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Vzorec:
C₁₁H₂₄O₃ Hustota: 0,96 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03790878 CAS číslo: 70445-33-9 |