Tisk…
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942220-1G
APOSOR942220-1GEA 8930 CZK
APOSOR942220-1G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05841589
CAS číslo: 158861-24-6