Tisk…
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942168-1G OR942168-250MG
APOSOR942168-1GEA 5390 CZK
APOSOR942168-1G APOSOR942168-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09764050
CAS číslo: 26530-93-8