Tisk…
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942129-1G OR942129-5G
APOSOR942129-1GEA 1540 CZK
APOSOR942129-1G APOSOR942129-5G
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115822
CAS číslo: 64401-55-4